Documenti fondamentali
F105
Sigma-Aldrich
Forskolina
Sinonimo/i:
7β-acetossi-8,13-epossi-1α,6β,9α-triidrossilabd-14-en-11-one, Coleonolo, Colforsina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H34O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.50
Beilstein:
1692716
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Azioni biochim/fisiol
Diterpenoide permeabile a livello cellulare con proprietà antipertensiva, inotropa positiva e di attivazione dell′adenilciclasi. Molti dei suoi effetti biologici sono dovuti all′attivazione dell′adenilciclasi e all′incremento della concentrazione intracellulare dell′cAMP che ne consegue. La forskolina induce correnti di calcio e inibisce la MAP chinasi.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3