344270
Forskolin
from Coleus forskohlii, ≥99% (HPLC), crystalline solid, positive inotropic agent, Calbiochem
Sinonimo/i:
Forskolin, Coleus forskohlii, 7β-Acetoxy-8,13-epoxy-1α,6β,9α-trihydroxy-labd-14-en-11-one, Colforsin
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Forskolin, Coleus forskohlii,
Descrizione
Merck USA index - 14, 2476
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
O1[C@]2([C@@]([C@@]3([C@@H]([C@@H]([C@@H]2OC(=O)C)O)C(CC[C@@H]3O)(C)C)C)(C(=O)C[C@]1(C)C=C)O)C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Noveen, A., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun.219, 180.
Galli, C., et al. 1995. J. Neurosci.15, 1172.
Li, X., et al. 1995. Am. J. Physiol.269, C986.
Lomo, J., et al. 1995. J. Immunol.154, 1634.
Uneyama, H., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 168.
Laurenza, A., et al. 1989. Trends Pharmacol. Sci.10, 442.
Adashi, E.Y., and Resnick, C.E. 1986. J. Cell. Biochem.31, 217.
Seamon, K.B., and Daly, J.W. 1986. Adv. Cyclic Nucleotide Protein Phosphorylation Res.20, 1.
Huang, R., et al. 1982. Cyclic Nucleotide Res.8, 385.
Metzger, H., and Lindner, E. 1981. IRCS Med. Sci. Biochem. Cardiovasc. System Pharmacol.9, 99.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3