Vai a
F0778
Felbamate
NMDA glutamate receptor antagonist
Sinonimo/i:
2-Phenyl-1,3-propanediol dicarbamate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 145.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 526.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
247-001-4
MDL number:
CHF 145.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Felbamate,
Quality Segment
solubility
alcohol: soluble
SMILES string
NC(=O)OCC(COC(N)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-10(14)16-6-9(7-17-11(13)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,12,14)(H2,13,15)
InChI key
WKGXYQFOCVYPAC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anticonvulsant agent that is an allosteric antagonist at the NR2B subunit of the NMDA glutamate receptor; also has γ-aminobutyric acid (GABAA) receptor agonist properties.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
12693121269323K3519
Felbamate
Sigma-Aldrich
F0778
Felbamate
Felbamate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1269312
Felbamate
KRM-III ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
K3519
KRM-III
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
alcohol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444)
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Felbamate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)