F0426
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine−FITC antibody produced in mouse
clone PY20, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine, Phospho-Tyr, Phospho-tyrosine, p-Tyr
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PY20, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
tecniche
direct immunofluorescence: 5-10 μg/mL
enzyme immunoassay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1