F0315
Minimum Essential Medium Eagle
With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
EMEM, MEM
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Minimum Essential Medium Eagle, With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
phenol red: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1