E0514
E-64c
Calpain Inhibitor
Sinonimo/i:
(2S,3S)-trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido-3-methylbutane
About This Item
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CCNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C15H26N2O5/c1-8(2)5-6-16-13(18)10(7-9(3)4)17-14(19)11-12(22-11)15(20)21/h8-12H,5-7H2,1-4H3,(H,16,18)(H,17,19)(H,20,21)/t10-,11-,12-/m0/s1
SCMSYZJDIQPSDI-SRVKXCTJSA-N
Informazioni sul gene
human ... CAPN1(823)
Azioni biochim/fisiol
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?