L2884
Leupeptina
powder, ≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Leupeptina, Acetil-Leu-Leu-Arg-al, N-acetil-L-leucilL-leucil-L-arginina
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Leupeptina, microbial, ≥90% (HPLC)
Origine biologica
microbial
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
H2O: 10 mM (Solutions are stable for a week at 4 °C. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.)
H2O: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
Descrizione generale
- Nel sito attivo delle serin proteasi, la leupeptina forma un addotto emiacetale covalente tra il gruppo aldeide della leupeptina e il gruppo idrossile di un residuo di serina nel sito attivo enzimatico.
- Nel sito attivo delle cisteina proteasi, il carbonio elettrofilo (aldeide) della leupeptina forma un legame paragonabile con l′atomo di zolfo di un residuo di cisteina nel sito attivo enzimatico.
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.