208722
Calpain Inhibitor III
The Calpain Inhibitor III, also referenced under CAS 88191-84-8, controls the biological activity of Calpain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
Calpain Inhibitor III, Carbobenzoxy-valinyl-phenylalaninal, MDL 28170
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Potenza
8 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL (Use only anhydrous DMSO.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H26N2O4/c1-16(2)20(24-22(27)28-15-18-11-7-4-8-12-18)21(26)23-19(14-25)13-17-9-5-3-6-10-17/h3-12,14,16,19-20H,13,15H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,27)/t19-,20-/m0/s1
NGBKFLTYGSREKK-PMACEKPBSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
calpain 1, calpain 2
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Altre note
Rami, A., et al. 1997. Neurosci. Res. 27, 93.
Yamazaki, T., et al. 1997. Biochemistry36, 8377.
Klafki, H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 28655.
Chard, P.S., et al. 1995. Neuroscience 65, 1099.
Song, D.K., et al. 1994. J. Neurosci. Res. 39, 474.
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.