Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 412.00 CHF 350.20 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H31N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
solid
CHF 350.20
Prezzo di listinoCHF 412.00Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCNC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H](C(C)CC)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)OC
InChI
1S/C19H31N3O6/c1-5-9-20-16(23)14-15(28-14)17(24)21-13(11(3)6-2)18(25)22-10-7-8-12(22)19(26)27-4/h11-15H,5-10H2,1-4H3,(H,20,23)(H,21,24)/t11?,12-,13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
XGWSRLSPWIEMLQ-RQLZCWDZSA-N
Application
CA-074 methyl ester has been used as cathepsin B inhibitor in cardiomyocytes, HeLa cells[1] and human pancreatic cancer PANC-1 cells.
Biochem/physiol Actions
CA-074 methyl ester is a cell-permeable analog of CA-074. It is an inhibitor of cathepsin B especially the intracellular type. and undergoes intracellular transition into active CA-074 by the action of esterases. CA-074 methyl ester also inhibits cathepsin L.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?