Documenti
E0407
Sigma-Aldrich
Estramustine sodium phosphate
Sinonimo/i:
Estra-1,3,5(10)triene-3,17ß-diol 3-[N,N-bis(2-chloroethyl)carbamate] 17-(dihydrogen phosphate) sodium salt, Estradiol 3-bis(2-chloroethyl)carbamate 17-(dihydrogen phosphate) sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H30Cl2NNa2O6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
564.35
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.28
Saggio
≥85.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H][C@]12[C@@]([C@@](CC[C@@H]3OP([O-])([O-])=O)([H])[C@]3(C)CC2)([H])CCC4=C1C=CC(OC(N(CCCl)CCCl)=O)=C4.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C23H32Cl2NO6P.2Na/c1-23-9-8-18-17-5-3-16(31-22(27)26(12-10-24)13-11-25)14-15(17)2-4-19(18)20(23)6-7-21(23)32-33(28,29)30;;/h3,5,14,18-21H,2,4,6-13H2,1H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t18-,19-,20+,21+,23+;;/m1../s1
IIUMCNJTGSMNRO-VVSKJQCTSA-L
Informazioni sul gene
human ... ESR2(2100)
Azioni biochim/fisiol
Estradiol mustard prodrug, which binds estradiol receptors irreversibly. Highly effective in treatment of advanced metastatic prostate cancer. Depolymerizes microtubules by binding to microtubule associated proteins (MAPs).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3