Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 461.00 CHF 345.75 |
Informazioni su questo articolo
CHF 345.75
Prezzo di listinoCHF 461.00Risparmia il 25%Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 15.00 to 19.00 °, c = 9.00-11.00 mg/mL in water
color
off-white
mp
245-247 °C (lit.)
solubility
H2O: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C16H28N2O11/c1-5(21)17-9-13(25)14(8(4-20)27-15(9)26)29-16-10(18-6(2)22)12(24)11(23)7(3-19)28-16/h7-16,19-20,23-26H,3-4H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,22)/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15?,16+/m1/s1
InChI key
CDOJPCSDOXYJJF-CBTAGEKQSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96% (HPLC) | assay ≥93% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥99% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| solubility H2O: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility warm ethanol: acetic acid (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mp 245-247 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?