Documenti fondamentali
SMB00279
Sigma-Aldrich
Chitosan dimer dihydrochloride
≥85% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Chitosan dimer dihydrochloride, Chitobiose dihydrochloride
Scegli un formato
10 MG
CHF 246.00
CHF 246.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 246.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24N2O9 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 246.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥85% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](N)[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O)[C@H](N)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@H]1O.Cl.Cl
InChI
1S/C12H24N2O9.2ClH/c13-5-9(19)10(4(2-16)21-11(5)20)23-12-6(14)8(18)7(17)3(1-15)22-12;;/h3-12,15-20H,1-2,13-14H2;2*1H/t3-,4-,5-,6-,7-,8-,9-,10-,11?,12+;;/m1../s1
QBSWPIQMUDKRHR-SORUAGQPSA-N
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2