Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 52.00 |
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 92.10 |
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 180.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N5O7P · xNa+ · yH2O
Peso molecolare:
347.22 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
CHF 52.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
2′-Deoxyguanosine 5′-monophosphate sodium salt hydrate, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H14N5O7P.Na.H2O/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(22-6)2-21-23(18,19)20;;/h3-6,16H,1-2H2,(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;1H2/q;+1;/p-1/t4-,5+,6+;;/m0../s1
InChI key
UVKXYXSKMTUDML-FVALZTRZSA-M
Application
2′-Deoxyguanosine 5′-monophosphate (dGMP) is used as a substrate of guanylate kinase(s) (EC 2.7.4.8) to form dGDP which upon phosphorylation to dGTP supports DNA biosynthesis. dGMP is use to study physiochemical characteristics of guanine based molecules.
2′-Deoxyguanosine 5′-monophosphate sodium salt hydrate has been used:
- in reversed-phase high pressure liquid chromatography (HPLC) analysis
- to determine the effects of deoxy-mononucleotides on spontaneous proliferating CaCo-2 cell lines
- to determine its capacity to stimulate immune cell growth and function and used influenza virus antigen as an immunostimulant in vitro
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (HPLC) | description ≥98% | description 99% | description ≥96% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% | assay 99% | assay ≥96% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?