Vai a
D7625
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate sodium salt
≥98%, microbial (fermentation), powder
Sinonimo/i:
Deoxycytidylic acid, dCMP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 65.50
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 340.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H12N3O7PNa2
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.16
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
235-995-2
MDL number:
Assay:
≥98%
Biological source:
microbial (fermentation)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
CHF 65.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate sodium salt, Sigma Grade, ≥98%
biological source
microbial (fermentation)
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C2CC(O)C(COP(O)(O)=O)O2
InChI
1S/C9H14N3O7P.Na.H/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(19-8)4-18-20(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;
InChI key
BLEUYVBRJBDVEH-UHFFFAOYSA-N
Application
2′-Deoxycytidine 5-monophosphate (dCMP) is used as a substrate of uridine monophosphate (UMP)/cytidine monophosphate (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) to form dCDP which upon phosphorylation to dCTP supports DNA and RNA biosynthesis.
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate sodium salt has been used:
  • in nucleoside stability studies in human renal cell carcinoma (RCC) cell line SN12C
  • in the cell proliferation studies of human intestinal Caco-2 cell line and peripheral blood mononuclear cells (PBMCs)
  • as a ligand in dsDNA activation-induced cytidine deaminase crystallization
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D7250D6375C0985
description
Sigma Grade, ≥98%
description
≥96%
description
Sigma Grade, 98-100%
description
≥98% (HPLC)
grade
Sigma Grade
grade
-
grade
Sigma Grade
grade
-
biological source
microbial (fermentation)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98%
assay
≥96%
assay
98-100%
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)