D9443
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, designed for isotope labeling in cell culture applications
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
DME, DMEM
Descrizione
With 1000mg/L D-glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate. Without arginine, leucine, lysine, sodium pyruvate, and phenol red
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
NaHCO3: 3.7 g/L
sodium pyruvate: no
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.584 g/L
phenol red: no
HEPES: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Ricostituzione
Supplement with 0.100 g/L L-Arginine-13C6, 15N4 HCl (Product 608033), 0.100 g/L L-Leucine-13C6, 15N (Product 608068), and 0.100 g/L L-Lysine-13C6, 15N2 (Product 608041).
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)