Vai a
M7765
1-Oleoyl-rac-glycerol
≥99%
Sinonimo/i:
MG(18:1(9Z)/0:0/0:0)[rac], 1-(cis-9-Octadecenoyl)-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-monooleate, DL-α-Monoolein, Glyceryl cis-9-octadecenoate, Monoolein
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 83.60
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 144.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 180.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 918.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOCH2CHOHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.54
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-827-7
Beilstein/REAXYS Number:
1728976
MDL number:
CHF 83.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
description
non-ionic
assay
≥99%
form
powder
mp
35 °C
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI key
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
General description
1-Oleoyl-rac-glycerol is a monoglyceride, obtained from natural oils and fats. It contains two alcohol groups that are reactive. It is soluble in chloroform and hexane. It can be crystallized from hexane.
Application
1-Oleoyl-rac-glycerol has been used:
  • to mix with the sample by two-syringe method, to achieve lipidic cubic phase in crystallization technique
  • as a substrate for monoglyceride (MG) lipase assay
  • in the preparation of MG solution for the measurement of in vitro MG hydrolase activity
Biochem/physiol Actions
Monoolein (1-Oleoyl-rac-glycerol) is used in the development of monoolein-based nanoparticulate liquid dispersions as possible vehicles for drug delivery.
1-Oleoyl-rac-glycerol shows both inhibition and anti-inhibition action on the lipoprotein lipase mediated triglyceride hydrolysis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
49960330724CCRM44893
18:1 MG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
330724C
18:1 MG
description
≥99%
description
technical, ~40% (TLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
certified reference material, 5000 μg/mL in pyridine
assay
≥99%
assay
-
assay
>99% (TLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
chloroform solution
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
description
non-ionic
description
non-ionic
description
-
description
-
mp
35 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Oleoyl-rac-glycerol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
309.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
154.0 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf