Vai a
D8269
Glyceryl 1,3-distearate
≥99% (TLC)
Sinonimo/i:
1,3-Dioctadecanoylglycerol, 1,3-Distearin, 1,3-Distearoylglycerol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 138.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H76O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
625.02
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-992-6
Beilstein/REAXYS Number:
1810306
MDL number:
CHF 138.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
InChI key
IZHVBANLECCAGF-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D1639T5016D8894
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)