CLS3414
Corning® Transwell® 6 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane sterile, pack of 6, case of 24
Sinonimo/i:
cell culture inserts, corning plates, tissue culture plate, tissue culture plates
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Inserti per coltura cellulare Corning® Transwell® con membrana in policarbonato, 24 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 24/cs
Materiali
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
case of 24
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 3414
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Volume di lavoro inserto
1.5 mL
Diam. membrana
24 mm
Misura
6 wells
Area superficiale
4.67 cm2 , cell growth area
Volume di lavoro pozzetto
2.6 mL
Colore
translucent
Dimensione pori
3.0 μm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
- 10μm thick translucent polycarbonate membrane
- Treated for optimal cell attachment
- Packaged 6 inserts in a 6 well plate, 4 plates per case
- Membrane must be stained for cell visibility
- Sterilized by gamma radiation
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)