CLS3428
Corning® Transwell® 6 well plates
8.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane sterile, pack of 6, case of 24
Sinonimo/i:
cell culture inserts, corning plates, tissue culture plate, tissue culture plates
Scegli un formato
CHF 304.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 304.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Inserti per coltura cellulare Corning® Transwell® con membrana in policarbonato, 24 mm Transwell with 8.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 24/cs
Materiali
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
case of 24
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 3428
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Volume di lavoro inserto
1.5 mL
Diam. membrana
24 mm
Misura
6 wells
Area superficiale
4.67 cm2 , cell growth area
Volume di lavoro pozzetto
2.6 mL
Colore
translucent
Dimensione pori
8.0 μm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorie correlate
Descrizione generale
- 10μm thick translucent polycarbonate membrane
- Treated for optimal cell attachment
- Packaged 6 inserts in a 6 well plate, 4 plates per case
- Membrane must be stained for cell visibility
- Sterilized by gamma radiation
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)