Vai a
CLS3452
Corning® Transwell® 6 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, pack of 6, case of 24
Sinonimo/i:
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
24 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 291.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NB.13
Material:
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), round wells
Pore size:
3.0 μm
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
CHF 291.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Inserti per colture cellulari Corning® Transwell® con membrana in poliestere, 24 mm Transwell with 3 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 24/cs
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), round wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt
packaging
case of 24, pack of 6
manufacturer/tradename
Corning 3452
technique(s)
cell culture: suitable
insert working volume
1.5 mL
membrane diam.
24 mm
membrane thickness
10 μm
size
6 wells
surface area
4.67 cm2 , cell growth area
well working volume
2.6 mL
color
clear
pore size
3.0 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Gli inserti per coltura cellulare Transwell sono dispositivi di supporto permeabili, pratici e di semplice utilizzo per lo studio delle linee cellulari dipendenti e indipendenti dall′ancoraggio. Sono caratterizzati da una membrana in poliestere sottile, da 10 mm, trasparente al microscopio, trattata per l′utilizzo con colture tissutali per favorire l′adesione e la crescita cellulare.
Fornisce un'eccellente visibilità delle cellule al microscopio a contrasto di fase e rende possibile lo studio della formazione dei monostrati di cellule e della vitalità cellulare.
  • 10μm thick transparent polyester membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Packaged 6 inserts in a 6 well plate, 4 plates per case
  • Excellent visibility under phase contrast microscopy
  • Sterilized by gamma radiation
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CLS3450CLS3472CLS3462
description
24 mm Transwell with 3 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 24/cs
description
24 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 24/cs
description
6.5 mm Transwell with 3.0 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 12 per pack or 48 per case
description
12 mm Transwell with 3.0 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
pore size
3.0 μm
pore size
0.4 μm
pore size
3.0 μm
pore size
3.0 μm
manufacturer/tradename
Corning 3452
manufacturer/tradename
Corning 3450
manufacturer/tradename
Corning 3472
manufacturer/tradename
Corning 3462
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), round wells
material
clear polystyrene plate, round wells, flat bottom wells clear , polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
material
clear polystyrene plate, round , polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear
material
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear , round wells, clear polystyrene plate
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt
feature
skirt, lid
feature
skirt, lid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)