Documenti fondamentali
CLS1000P100
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 100 mL
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
12 EA
CHF 40.00
CHF 40.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 40.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116155
NACRES:
NB.43
CHF 40.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduations (20 mL)
Produttore/marchio commerciale
Corning 1000P-100
Alt. × diam. est.
71 mm × 50 mm
Misura
100 mL
Descrizione generale
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Altre note
Browse all plastic beakers
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)