CLS1000P50
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 50 mL
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
CHF 39.30
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 39.30
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduations (10 mL)
Produttore/marchio commerciale
Corning 1000P-50
Alt. × diam. est.
60 mm × 41 mm
Misura
50 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)