CLS1015P3L
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 3 L
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
CHF 197.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 197.00
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduations (50 mL)
Produttore/marchio commerciale
Corning 1015P-3L
Alt. × diam. est.
243 mm × 170 mm
Misura
3 L
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)