CLS1000P150
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 150 mL
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
CHF 49.30
Scegli un formato
About This Item
CHF 49.30
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduations (20 mL)
Produttore/marchio commerciale
Corning 1000P-150
Alt. × diam. est.
80 mm × 56 mm
Misura
150 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)