CLS1000P250
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 250 mL
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
CHF 34.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 34.00
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduations (50 mL)
Produttore/marchio commerciale
Corning 1000P-250
Alt. × diam. est.
94 mm × 67 mm
Misura
250 mL
Descrizione generale
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)