Documenti fondamentali
CRE BAG2
95082219, mouse unknown/unspecified, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
CRE BAG2, 95082219
Origine biologica
mouse unknown/unspecified
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse NIH 3T3 fibroblast, Moloney murine leukaemia virus transfected
Descrizione della linea cellulare
CRE BAG2 has been established from the NIH 3T3 fibroblast cell line. Cells were transfected with Moloney murine leukaemia virus-derived proviral genomes carrying complementary mutations in the gag-pol or env regions. CRE BAG2 produces BAG ( a β-gal-transducing vector) and can be used for the package of vectors derived from murine leukaemia viruses. The production of recombinant replication-competent helper viruses has never been reported.
Applicazioni
Virus-packaging assays, cell-lineage marking systems
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)