1.4E7
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human pancreas (islets)
Confezionamento
tube of 5 μg 10070102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10070102-1VL
Modalità di accrescimento
Not specified
Cariotipo
Modal chromosome number 67-72
Morfologia
Epitheloid
Prodotti
1.4E7 cells have been shown to express insulin, glucokinase and IAPP by immunocytochemistry. These cells express the GLUT1 glucose transporter.
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 11,13
D7S820: 8
THO1: 7,8
TPOX: 8,11
vWA: 15
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)