1.2B4
10070103, human pancreas (islets), Epitheloid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
1.2B4, from human pancreas(islets), 10070103
Origine biologica
human pancreas (islets)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal chromosome number 67-71
Morfologia
Epitheloid
Prodotti
1.2B4 cells have been shown to express insulin, glucokinase and IAPP by immunocytochemistry. These cells express the GLUT1 glucose transporter.
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10
D13S317: 9,11
D16S539: 10,13
D5S818: 10,14
D7S820: 12
THO1: 9
TPOX: 8,12
vWA: 18
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture