217356
Carboxypeptidase B, Porcine Pancreas
Sinonimo/i:
Carboxypeptidase B, Porcine Pancreas
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine pancreas
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized
Attività specifica
≥100 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
pI
6.0
Solubilità
water: 1 mg/mL
Attività estranea
Carboxypeptidase A <1.0%
Chymotrypsin, none detected
Trypsin ≤5%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3