189490
3-MA
≥95% (HPLC), powder, autophagy inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Autophagy Inhibitor, 3-MA, 3-Methyladenine
Scegli un formato
CHF 114.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 114.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Autophagy Inhibitor, 3-MA, Autophagy Inhibitor, 3-MA, CAS 5142-23-4, is a cell-permeable autophagic sequestration blocker. Acts as an inhibitor of III PI3-Kinase.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to faint yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1(C2=NC=NC2=C(N=C1)N)C
InChI
1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3
FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Hirosako, K., et al. 2004. Biochem. Biophys. Res. Commun.316, 845.
Beugnet, A., et al. 2003. Biochem. J.372, 555.
Eskelinen, E.L., et al. 2002. Traffic3, 878.
Petiot, A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 992.
Seglen, P.O. and Gordon, P.B., 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 1889.
WGK 3