C5625
Lithium carbamoylphosphate dibasic hydrate
≥85% (enzymatic)
Sinonimo/i:
CAP-Li2, Carbamoylphosphate dilithium salt, Carbamyl phosphate dilithium salt, Carbamyl phosphoric acid dilithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Lithium carbamoylphosphate dibasic hydrate,
Saggio
≥85% (enzymatic)
Forma fisica
powder
Qualità
may contain ~25% free acid (determined by PNMR)
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].NC(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH4NO5P.2Li/c2-1(3)7-8(4,5)6;;/h(H2,2,3)(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
TUHZSMCNIUXAIJ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3