Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 86.90 |
2.5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 303.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 86.90
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C2H5O5P.K.Li/c1-2(3)7-8(4,5)6;;/h1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RLQMPLKXFIXRCV-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form crystalline | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥97.0% (NT) | assay 99.5-100.5% | assay ≥85% (elemental analysis) | assay 99% |
| solubility water: 25 mg/mL, clear, colorless | solubility water: soluble (208 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility water: 25 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| grade purum p.a. | grade - | grade - | grade - |
| mp >300 °C (lit.) | mp 252.6 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >100 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium potassium acetyl phosphate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?