C4695
CHAPSO
BioXtra
Sinonimo/i:
3-([3-Cholamidopropyl]dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
zwitterionic
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder
PM
micellar avg mol wt 7000
Numero d'aggregazione
11
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter (in Ethanol)
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
CMC
8 mM (20-25°C)
8 mM (micellar weight =9960)
Punto di fusione
184-186 °C (lit.)
Temp. transizione
cloud point 90 °C
Solubilità
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H58N2O8S/c1-20(7-10-29(39)33-13-6-14-34(4,5)18-23(36)19-43(40,41)42)24-8-9-25-30-26(17-28(38)32(24,25)3)31(2)12-11-22(35)15-21(31)16-27(30)37/h20-28,30,35-38H,6-19H2,1-5H3,(H-,33,39,40,41,42)/t20-,21+,22-,23?,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
GUQQBLRVXOUDTN-XOHPMCGNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)