850501P
Avanti
CHAPSO
Avanti Research™ - A Croda Brand 850501P, powder
Sinonimo/i:
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-2-hydroxy-1-propanesulfonate
Saggio
>98% (TLC)
Stato
powder
PM
630.88 g/mol
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (850501P-1g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850501P
tecniche
protein quantification: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@]12C(CC[C@@H]2[C@@H](CCC(NCCC[N+](C)(CC(O)CS(=O)([O-])=O)C)=O)C)C3[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@@H]1O
InChI
1S/C32H58N2O8S/c1-20(7-10-29(39)33-13-6-14-34(4,5)18-23(36)19-43(40,41)42)24-8-9-25-30-26(17-28(38)32(24,25)3)31(2)12-11-22(35)15-21(31)16-27(30)37/h20-28,30,35-38H,6-19H2,1-5H3,(H-,33,39,40,41,42)/t20-,21+,22-,23?,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
GUQQBLRVXOUDTN-XOHPMCGNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)