C1821
Monoclonal Anti-Pan Cadherin antibody produced in mouse
clone CH-19, ascites fluid
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Pan Cadherin
Scegli un formato
CHF 472.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 472.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CH-19, monoclonal
PM
antigen 135 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
canine, frog, snake, guinea pig, chicken, pig, feline, bovine, rabbit, hamster, Psammomys (sand rat), goat, rat, human, sheep, mouse
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested animal heart sections
indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured MDBK cells
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH1(999) , CDH2(1000) , CDH3(1001)
mouse ... Cdh1(12550) , Cdh2(12558) , Cdh3(12560)
rat ... Cdh1(83502) , Cdh2(83501) , Cdh3(116777)
Descrizione generale
Cadherins that are primarily located in areas of cell-cell contacts are involved in selective cell sorting and in the mechanical cytoplasmic response. They are implicated in morphogenetic processes, intercellular signalling and in tumor invasiveness and metastasis.
Multiple cadherins have been characterized from diverse species and tissues including E-Cadherin, N-Cadherin (A-CAM), P-Cadherin, V-Cadherin, R-Cadherin and T-Cadherin. Specific polyclonal antibodies against a highly conserved sequence from the cytoplasmic C-terminal of N-Cadherin has been prepared.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- fluorescence imaging
- immunohistochemistry
- western blotting
- immunoblotting
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)