C1057
Butirrilcolinesterasi
lyophilized powder, ≥900 units/mg protein
Sinonimo/i:
Acilcolina acil-idrolasi, Colin esterasi, butirril, Pseudocolinesterasi
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥900 units/mg protein
PM
tetramer 440 kDa
Composizione
Protein, ≥10%
Solubilità
H2O: soluble 10 mg/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Inibitore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3