B2754
Betaine monohydrate
≥99%
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99%
Stato
powder or crystals
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2.H2O/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H2
NJZRLXNBGZBREL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)