Documenti fondamentali
B8503
Sigma-Aldrich
5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato
chromogenic, ≥99% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
BCIP®, X-fosfato
Scegli un formato
25 MG
CHF 60.10
50 MG
CHF 69.00
100 MG
CHF 98.70
500 MG
CHF 292.00
1 G
CHF 471.00
5 G
CHF 1’900.00
CHF 60.10
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 60.10
50 MG
CHF 69.00
100 MG
CHF 98.70
500 MG
CHF 292.00
1 G
CHF 471.00
5 G
CHF 1’900.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.83
CHF 60.10
Check Cart for Availability
Nome del prodotto
5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato, ≥99% (HPLC)
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) è un colorante istochimico della fosfatasi.[1]
Applicazioni
Il 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina sale è stato usato nell′ibridazione in situ.[2]
Per il rilevamento colorimetrico delle molecole marcate con fosfatasi alcalina, sono disponibili il 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) e il nitro blu tetrazolio (NBT). Il substrato BCIP/NBT è un sistema versatile e funziona in un′ampia serie di applicazioni, inclusi Northern, Southern e Western blotting, ibridazione in situ e immunoistochimica.
BCIP viene fornito in due forme saline: il sale disodico che è solubile in acqua e la p-toluidina che è solubile nella dimetilformamide. Queste forme saline possono essere usate per preparare una soluzione madre che, combinata con NBT e un tampone di reazione, forma una soluzione substrato per la fosfatasi alcalina. Se incubato con fosfatasi alcalina, questo sistema di substrato produce un NBT diformazano insolubile facilmente osservabile grazie al colore viola. Per maggiore comodità, si fornisce una miscela di BCIP ed NBT sotto forma di compressa facile da dissolvere o di liquido pronto per l′uso.
Per il rilevamento colorimetrico delle molecole marcate con fosfatasi alcalina.
Azioni biochim/fisiol
Il 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) può essere usato per visualizzare l′attività del fosfato.[1] Può essere usato come substrato per monitorare l′attività della fosfatasi alcalina embrionale secreta in soluzione.[3]
Confezionamento
Flacone di vetro senza fondo. Il contenuto è all′interno di un inserto conico fuso.
Substrati
Substrato istochimico per la fosfatasi alcalina.
Note legali
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Endothelial and lipoprotein lipases in human and mouse placenta
Lindegaard MLS, et al.
Journal of Lipid Research, 46(11), 2339-2346 (2005)
SEAP activity measurement in reporter cell-based assays using BCIP/NBT as substrate
Jerome V, et al.
Analytical biochemistry, 585, 113402-113402 (2019)
Yin-Ting Yeh et al.
Science advances, 2(10), e1601026-e1601026 (2016-10-13)
Viral infectious diseases can erupt unpredictably, spread rapidly, and ravage mass populations. Although established methods, such as polymerase chain reaction, virus isolation, and next-generation sequencing have been used to detect viruses, field samples with low virus count pose major challenges
Jens F Rehfeld et al.
The Biochemical journal, 415(1), 35-43 (2008-06-17)
Cellular synthesis of peptide hormones requires PCs (prohormone convertases) for the endoproteolysis of prohormones. Antral G-cells synthesize the most gastrin and express PC1/3, 2 and 5/6 in the rat and human. But the cleavage sites in progastrin for each PC
Kimie Niimi et al.
The Journal of veterinary medical science, 83(5), 784-792 (2021-03-19)
Wasting marmoset syndrome (WMS) is a serious disease in captive common marmoset (Callithrix jacchus) colonies. Because of the high mortality rates, elucidation of the underlying mechanisms is essential. In this study, we compared the histopathology, the number of each epithelial
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.