Vai a
A3401
Ala-Ala-Phe-7-amido-4-methylcoumarin
protease substrate
Sinonimo/i:
H-Ala-Ala-Phe-AMC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 160.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H28N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.51
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
CHF 160.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(N)C(=O)NC(C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C25H28N4O5/c1-14-11-22(30)34-21-13-18(9-10-19(14)21)28-25(33)20(12-17-7-5-4-6-8-17)29-24(32)16(3)27-23(31)15(2)26/h4-11,13,15-16,20H,12,26H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,33)(H,29,32)
InChI key
FVRLYIFIDKXFHU-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for chymotrypsin and tripeptidyl peptidaseII.
Ala-Ala-Phe-7-amido-4-methylcoumarin is a fluorogenic substrate for the proteolytic activity. It is a positively charged substrate molecule.
Application
Ala-Ala-Phe-7-amido-4-methylcoumarin has been used:
  • in the preparation of the reaction mixture for enzymatic assays
  • to initiate the enzyme reaction in tripeptidyl peptidase-1 (TPP1) enzyme activity assay
  • to initiate the assay reaction in lysosomal hydrolases activity assay
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C9521S9761B4153
description
protease substrate
description
kallikrein substrate
description
Leucine aminopeptidase substrate
description
~95%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
~95%
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)