Vai a
B4531
Biotin disulfide N-hydroxysuccinimide ester
>98%, powder
Sinonimo/i:
(2-[Biotinamido]ethylamido)-3,3′-dithiodipropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 334.00
CHF 283.90
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’840.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H33N5O7S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
575.72
NACRES:
NA.46
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
>98%
Form:
powder
CHF 283.90
Prezzo di listinoCHF 334.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>98%
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCNC(=O)CCSSCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C22H33N5O7S3/c28-16(4-2-1-3-15-21-14(13-35-15)25-22(33)26-21)23-9-10-24-17(29)7-11-36-37-12-8-20(32)34-27-18(30)5-6-19(27)31/h14-15,21H,1-13H2,(H,23,28)(H,24,29)(H2,25,26,33)/t14-,15-,21-/m0/s1
InChI key
LWPHUVGDBNUVHA-GXZWQRSESA-N
Application
Biotinylation reagent incorporating a spacer with a cleavable disulfide linkage. Typically coupled to primary amine in the pH range 6.5-8.5. Cleavage of disulfide requires reducing agent allowing mild recovery of biotinylated compound.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B2643D128406693014
(S)-H8-BINAP technical grade
Sigma-Aldrich
693014
(S)-H8-BINAP
assay
>98%
assay
≥98% (TLC)
assay
>97%
assay
-
solubility
DMF: 50 mg/mL
solubility
H2O: ≤2 mg/mL (with sonication), DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.)
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)