Vai a
B7639
(+)-Biotin hydrazide
≥97% (TLC), powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 227.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 583.00
CHF 495.55
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.34
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
28347
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
powder
CHF 227.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
solubility
DMSO: ≤20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H18N4O2S/c11-14-8(15)4-2-1-3-7-9-6(5-17-7)12-10(16)13-9/h6-7,9H,1-5,11H2,(H,14,15)(H2,12,13,16)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
KOZWHQPRAOJMBN-ZKWXMUAHSA-N
General description
Biotin hydrazide is a biotinylation reagent used to biotinylate glycoproteins with their sugar moieties. Biotin hydrazide can be used to prepare biotin-conjugated alginate. It can also be used for covalent attachment to PAAc via carbodi-imide cross linking.
Application
(+)-Biotin hydrazide has been used:
  • the modification of alginate
  • for the labelling of mitochondrial proteins from non-muscle tissues
  • as a component of glycoprotein staining solution
  • in periodic acid-biotin-hydrazide (PABH) assay for mucins
  • for labeling surface functional groups, biologically active molecules such as antibodies, lectins, sugars, nucleic acids or molecules with free carboxylic or keto groups.
  • for coupling to glycoproteins through the carbohydrate by hydrazone formation
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B1267QBD10774M042080
description
≥97% (TLC), powder
description
≥95% (TLC), powder
description
-
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
>90%
assay
≥96% (31P-NMR)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
DMSO: ≤20 mg/mL
solubility
acetic acid: 20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
solid or viscous liquid
form
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)