Documenti fondamentali
QBD10194
Sigma-Aldrich
NHS-S-S-dPEG®4-biotin (cleavable)
Sinonimo/i:
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 29-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-9,25-dioxo-12,15,18,21-tetraoxa-4,5-dithia-8,24-diazanonacosanoate, Polyethylene glycol
Scegli un formato
50 MG
CHF 227.00
500 MG
CHF 1’240.00
CHF 227.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 227.00
500 MG
CHF 1’240.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H49N5O11S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
751.93
Codice UNSPSC:
51171641
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 227.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
disulfide
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(NCCSSCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC2C3NC(NC3CS2)=O)=O
InChI
1S/C30H49N5O11S3/c36-24(4-2-1-3-23-29-22(21-47-23)33-30(41)34-29)31-9-12-43-14-16-45-18-17-44-15-13-42-11-7-25(37)32-10-20-49-48-19-8-28(40)46-35-26(38)5-6-27(35)39/h22-23,29H,1-21H2,(H,31,36)(H,32,37)(H2,33,34,41)
QEVJWOMRMWJABZ-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
NHS-S-S-dPEG®4-biotin is used extensively to label molecules that contain a free amine with biotin. This dPEG® spacer imparts a high degree of water solubility to the biotin label. For biotinylated peptides and proteins, the dPEG® spacer dramatically reduces aggregation and precipitation of the modified molecule and reduces non-specific binding of the molecule, both of which are common problems with molecules that have been biotinylated with the widely used NHS-LC-biotin. NHS-S-S-dPEG®4-biotin contains a disulfide group in the linear chain, allowing the biotin to be cleaved reductively from the labeled molecule.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)