A8376
Acylase I from porcine kidney
Grade II, salt-free, lyophilized powder, 300-1,500 units/mg protein
Sinonimo/i:
Aminoacylase, N-Acylamino acid amidohydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Grade II
Stato
salt-free, lyophilized powder
Attività specifica
300-1,500 units/mg protein
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
pig ... ACY1(396930)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)