Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 349.00 CHF 296.65 |
Informazioni su questo articolo
CHF 296.65
Prezzo di listinoCHF 349.00Risparmia il 15%Nome del prodotto
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate tris salt, ≥97% (HPLC), powder
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O6P.C4H11NO3/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(20-10)1-19-22(17,18)21-7;5-4(1-6,2-7)3-8/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13);6-8H,1-3,5H2/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
CLDDYJFNXTUHIN-MCDZGGTQSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source yeast | biological source - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥93% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.5% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.) |
| color white | color - | color - | color white |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?