Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 146.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 455.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 146.00
Nome del prodotto
Adenosine 2′,5′-diphosphate sodium salt, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3OP(O)(O)=O
InChI
1S/C10H15N5O10P2.Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(25-27(20,21)22)6(16)4(24-10)1-23-26(17,18)19;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);
InChI key
OHPUPSOOFQPMRP-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description ≥96% | description lyophilized powder | description ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| assay ≥95% | assay ≥96% | assay - | assay ≥95% (CP) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?