To collect the agarose beads, a centrifugation speed of 1000 x g for 5 minutes should be sufficient, using the A2220 batch method as a guide
P0762
Phosphatase, Alkaline−Agarose from calf intestine
ammonium sulfate suspension
Sinonimo/i:
Alkaline phosphatase-Agarose
Scegli un formato
CHF 281.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 281.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine (calf) intestine
Stato
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
250-1000 units/mL packed gel
Matrice
beaded agarose
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Definizione di unità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
1. What is the recommended speed for spinning down the phosphatase, alkaline-agarose when using this product?
1 answer-