A1632
DL-7-Azatryptophan hydrate
≥98% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
DL-7-Azatryptophan hydrate,
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.NC(Cc1c[nH]c2ncccc12)C(O)=O
InChI
1S/C10H11N3O2.H2O/c11-8(10(14)15)4-6-5-13-9-7(6)2-1-3-12-9;/h1-3,5,8H,4,11H2,(H,12,13)(H,14,15);1H2
PXDRHYQAIUZKHN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.