701068
5-(Trifluoromethyl)indole
97%
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
67-70 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-13-8/h1-5,13H
LCFDJWUYKUPBJM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges