300764
1,2,3,4-Tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole
98%
Sinonimo/i:
Noreleagnine, THBC, Tetrahydronorharman, Tryptoline
Saggio
98%
Stato
liquid
Punto di fusione
206-208 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1Cc2c(CN1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C11H12N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10/h1-4,12-13H,5-7H2
CFTOTSJVQRFXOF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Htr2a(29595) , Htr2c(25187)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Reactant for synthesis of the indolyl-β-carboline alkaloid eudistomin U via IBX mediated room temperature oxidative aromatization
- Reactant for preparation of neuroprotective HDAC6 inhibitors
- Reactant for preparation of aminofuranopyrimidines as EGFR and Aurora A kinase inhibitors
- Reactant for preparation of inhibitors of CDK4
- Reactant for preparation of tetrahydrocarboline derivatives of as human 5-HT5A receptor ligands
- Reactant for preparation of 5-(diaminomethyl)-2,4-aminopyrimidines as dihydrofolate reductase inhibitors and antibacterial agents
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)