Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
A0281
Sigma-Aldrich
Sieroalbumina
lyophilized powder, essentially fatty acid free and essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
Scegli un formato
10 G
CHF 1’000.00
100 G
CHF 2’350.00
CHF 1’000.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 1’000.00
100 G
CHF 2’350.00
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
CHF 1’000.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
bovine
Saggio
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Stato
lyophilized powder
PM
~66 kDa
Purificato mediante
cold ethanol and heatshock fractionation
Confezionamento
poly bottle of
Origine
USA origin
free fatty acid content
≤0.01%
tecniche
enzyme immunoassay: suitable
Impurezze
essentially globulin free
≤0.01% Fatty acids
pH
7
Solubilità
water: soluble (40 mg/ml)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Descrizione generale
Bovine serum albumin (BSA) is a plasma protein with a calculated molecular weight (MW) of 66,430 Daltons (Da). The major protein in bovine serum, BSA assists in regulation of blood colloidal osmotic pressure. BSA is used in different applications such as immunochemistry, protein quantitation, and cell culture.
This BSA product is specifically tested for the following properties:
  • very low FA content / essentially fatty acid free
  • low globulin content / essentially globulin free
Applicazioni
BSA is a known fatty acid (FA) carrier. Thus when BSA is used specifically in cell culture, control over specific FA′s used to culture cell lines is important, because different cell lines can be variably sensitive to particular fatty acids. Fatty acid-free BSA thus is useful for cell culture work, where the specific FA content must be stringently controlled, so that researchers can control the specific fatty acids needed for their particular cell lines. Fatty acid-free albumin also allows for optimal and maximum binding sites for the specific fatty acids that researchers wish to use in their particular cell culture experiments. Use of FA-free BSA also addresses concerns about endogenous FA′s potentially in non-FA-free BSA.
Azioni biochim/fisiol
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Caratteristiche e vantaggi
  • Essentially fatty acid-free
  • Essentially globulin-free
Nota sulla preparazione
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Purified by a combination of heat shock and ethanol fractionation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Sieroalbumina lyophilized powder, γ-irradiated, Globulin Free, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A3156
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, crystallized, ≥98.0% (GE)
Sigma-Aldrich
05470
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, 1× crystallized, ≥97% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A4378
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A7906
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A9418
Sieroalbumina
Viviana I Risca et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(8), 2913-2918 (2012-02-07)
Mechanical cues affect many important biological processes in metazoan cells, such as migration, proliferation, and differentiation. Such cues are thought to be detected by specialized mechanosensing molecules linked to the cytoskeleton, an intracellular network of protein filaments that provide mechanical
Bidur Paudel et al.
Biology of reproduction, 100(2), 440-454 (2018-09-22)
Mammalian sperm undergo a series of biochemical and physiological changes collectively known as capacitation in order to acquire the ability to fertilize. Although the increase in phosphorylation associated with mouse sperm capacitation is well established, the identity of the proteins
Felipe A Navarrete et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 7, 262-262 (2019-11-22)
To become fertile, mammalian sperm must undergo a series of biochemical and physiological changes known as capacitation. These changes involve crosstalk between metabolic and signaling pathways and can be recapitulated in vitro. In this work, sperm were incubated in the
Cheryl M Zajd et al.
Frontiers in immunology, 11, 269-269 (2020-03-11)
Macrophages are a heterogeneous and plastic population of cells whose phenotype changes in response to their environment. Macrophage biologists utilize peritoneal (pMAC) and bone marrow-derived macrophages (BMDM) for in vitro studies. Given that pMACs mature in vivo while BMDM are
Noriko Kondo-Okamoto et al.
Molecular biology of the cell, 17(9), 3756-3767 (2006-06-23)
Although it is clear that mitochondrial morphogenesis is a complex process involving multiple proteins in eukaryotic cells, little is known about regulatory molecules that modulate mitochondrial network formation. Here, we report the identification of a new yeast mitochondrial morphology gene
Contenuto correlato
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.